Print…
Tereftalaldeído 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
137891000 137895000
ACRO137891000EA 54.7 EUR
ACRO137891000 ACRO137895000
Tereftalaldeído 98%
Tereftalaldeído
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Densidade: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Número MDL : MFCD00006949
Número CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 116 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +35° to +39° (20 °C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)