Print…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D108200-25G D108200-5G
SIALD108200-25GEA 676 EUR
SIALD108200-25G SIALD108200-5G
2,5-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 60…65 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 99 °C
Densidade: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003333
Número CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6