Print…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
168637-100G 168637-25G
SIAL168637-100GEA 283 EUR
SIAL168637-100G SIAL168637-25G
2,4-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…133 °C
Densidade: 1,448 g/cm³ (–93 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011686
Número CAS: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324