Print…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
189839-25G 189839-5G
SIAL189839-25GEA 189 EUR
SIAL189839-25G SIAL189839-5G
2,3-Dihydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003324
Número CAS: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1