Print…
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T68403-100G T68403-25G
SIALT68403-100GEA 101 EUR
SIALT68403-100G SIALT68403-25G
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Peso Molecular: 196.2 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: 72…75 °C
Densidade: 1.367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003364
Número CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6