Print…
Syringaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W404926-100G W404926-1KG W404926-5KG W404926-SAMPLE
SIALW404926-100GEA 202 EUR
SIALW404926-100G SIALW404926-1KG SIALW404926-5KG SIALW404926-SAMPLE
Syringaldehyde, Sigma-Aldrich®
Syringaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006943
Número CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191