Print…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
126292-10G 126292-50G
SIAL126292-10GEA 199 EUR
SIAL126292-10G SIAL126292-50G
3,5-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 277 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003366
Número CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6