Print…
Vanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
V1104-100G V1104-2G V1104-500G V1104-2KG
SIALV1104-100GEA 53.8 EUR
SIALV1104-100G SIALV1104-2G SIALV1104-500G SIALV1104-2KG
Vanilina, Sigma-Aldrich®
Vanilina
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼82 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006942
Número CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM