Print…
Vanilina ≥99%, pó quase branco
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0215218890 0215218880 0215218891
ICNA0215218890EA 166 EUR
ICNA0215218890 ICNA0215218880 ICNA0215218891
Vanilina ≥99%, pó quase branco
Vanilina
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Soluble in alcohol(50 mg/ml (5%); Ethanol), chloroform and ether; slightly soluble in water and glycol.
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78…85 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006942
Número CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM