Print…
3-Hidroxi-p-anisaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
143685-100G 143685-25G
SIAL143685-100GEA 225 EUR
SIAL143685-100G SIAL143685-25G
3-Hidroxi-p-anisaldeído, Sigma-Aldrich®
3-Hidroxi-p-anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 308
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Densidade: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003369
Número CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9