Print…
Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W246409-10KG-K W246409-1KG-K
SIALW246409-10KG-KEA 688 EUR
SIALW246409-10KG-K SIALW246409-1KG-K
Ethylvanillin, Sigma-Aldrich®
Ethylvanillin
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006944
Número CAS: 121-32-4
EINECS: 204-464-7
Merck Index: 13,03890