Print…
5-Metoxisalicilaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
146862-1G 146862-5G
SIAL146862-1GEA 66.2 EUR
SIAL146862-1G SIAL146862-5G
5-Metoxisalicilaldeído, Sigma-Aldrich®
5-Metoxisalicilaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 248 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003332
Número CAS: 672-13-9
EINECS: 211-589-0