Print…
4-Methoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
160695-25G 160695-5G
SIAL160695-25GEA 633 EUR
SIAL160695-25G SIAL160695-5G
4-Methoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Methoxysalicylaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 124 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Densidade: 1.2065 g/cm³ (51 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003327
Número CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0