Print…
2-Hidroxi-m-anisaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
120804-10G 120804-500G
SIAL120804-10GEA 33.7 EUR
SIAL120804-10G SIAL120804-500G
2-Hidroxi-m-anisaldeído, Sigma-Aldrich®
2-Hidroxi-m-anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 265
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Densidade: 1.2039 g/cm³ (45 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003322
Número CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3