Print…
p-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Methoxybenzaldehyde
W267007-1KG-K W267007-25KG-K W267007-5KG-K
SIALW267007-1KG-KEA 107 EUR
SIALW267007-1KG-K SIALW267007-25KG-K SIALW267007-5KG-K
p-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Fusão: 0…2 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003385
Número CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666