Print…
p-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A88107-100G A88107-1KG A88107-500G A88107-5G
SIALA88107-100GEA 82.3 EUR
SIALA88107-100G SIALA88107-1KG SIALA88107-500G SIALA88107-5G
p-Anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 140 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0…2 °C
Densidade: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003385
Número CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666