Print…
o-Anisaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W407701-10KG-K W407701-1KG-K W407701-5KG-K
SIALW407701-10KG-KEA 1190 EUR
SIALW407701-10KG-K SIALW407701-1KG-K SIALW407701-5KG-K
o-Anisaldeído, Sigma-Aldrich®
o-Anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₂
Ponto de ebulição: 238 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Densidade: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003308
Número CAS: 135-02-4
EINECS: 205-171-7