Print…
2,4-Dinitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D193607-1G D193607-25G D193607-5G
SIALD193607-1GEA 36.3 EUR
SIALD193607-1G SIALD193607-25G SIALD193607-5G
2,4-Dinitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄N₂O₅
Ponto de ebulição: 378 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 72 °C
Número MDL : MFCD00013376
Número CAS: 528-75-6
EINECS: 208-440-7
Merck Index: 13,03300