Print…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
144320-25G 144320-5G
SIAL144320-25GEA 226 EUR
SIAL144320-25G SIAL144320-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007117
Número CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6