Print…
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
156167-10G 156167-1G
SIAL156167-10GEA 386 EUR
SIAL156167-10G SIAL156167-1G
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
3-Hidroxi-4-nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007109
Número CAS: 704-13-2
EINECS: 211-879-7