Print…
5-Nitrosalicilaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
275352-25G 275352-5G
SIAL275352-25GEA 178 EUR
SIAL275352-25G SIAL275352-5G
5-Nitrosalicilaldeído, Sigma-Aldrich®
5-Nitrosalicilaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007337
Número CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0