Print…
3-Nitrobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N10845-100G N10845-500G N10845-5G
SIALN10845-100GEA 41.4 EUR
SIALN10845-100G SIALN10845-500G SIALN10845-5G
3-Nitrobenzaldeído, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₃
Peso Molecular: 151.12 g/mol
Ponto de ebulição: 232
Ponto de Fusão: 58
Densidade: 1.481 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007249
Número CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 12,06684