Print…
Benzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W212709-25KG-K W212709-10KG-K W212709-1KG-K
SIALW212709-25KG-KEA 453 EUR
SIALW212709-25KG-K SIALW212709-10KG-K SIALW212709-1KG-K
Benzaldeído, Sigma-Aldrich®
Benzaldeído
Fórmula: C₆H₅CHO
Ponto de ebulição: 179 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003299
Número CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
UN: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM