Print…
4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15909.14 A15909.22 A15909.36
A15909.14EA 66.5 EUR
A15909.14 A15909.22 A15909.36
4-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 98-58-8 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 152-154°/26mm Merck Reference: 14,1407 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007437
Fórmula: C₆H₄BrClO₂S
Peso Molecular: 255.52 g/mol
Ponto de ebulição: 152…154 °C (26 mmHg)
Ponto de Fusão: 73…77 °C
Densidade: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007437
Número CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01391