Print…
4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
148760250 148761000
ACRO148760250EA 57.1 EUR
ACRO148760250 ACRO148761000
4-Bromobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄BrClO₂S
Peso Molecular: 255.52 g/mol
Ponto de ebulição: 153 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007437
Número CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01391
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex CL)