Print…
2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
A13645.14 A13645.06
A13645.14EA 197 EUR
A13645.14 A13645.06
2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-25-1 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 127-128°/2.4mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051971
Fórmula: C₆H₄BrClO₂S
Peso Molecular: 255.52 g/mol
Ponto de ebulição: 127…128 °C (2.4 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051971
Número CAS: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8 II