Print…
2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
306440050 306440010
ACRO306440050EA 101 EUR
ACRO306440050 ACRO306440010
2-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄BrClO₂S
Peso Molecular: 255.52 g/mol
Ponto de ebulição: 98…100 °C
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Número MDL : MFCD00051971
Número CAS: 2905-25-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)