Print…
4-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B81956-25G B81956-5G
SIALB81956-25GEA 134 EUR
SIALB81956-25G SIALB81956-5G
4-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromothiophenol
Fórmula: C₆H₅BrS
Ponto de ebulição: 239 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Densidade: 1,526 g/cm³ (83 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004845
Número CAS: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
UN: 2923
ADR: 8,III