Print…
2-Bromothioanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
A13632.03 A13632.06 A13632.14
A13632.03EA 34.1 EUR
A13632.03 A13632.06 A13632.14
2-Bromothioanisole ≥98%
2-Bromothioanisole
Purity: 98% CAS No.: 19614-16-5 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: -24° Boiling Point: 140-141°/20mm Beilstein Reference: 2243716 MDL No.: MFCD00000066
Fórmula: C₇H₇BrS
Ponto de ebulição: 140…141 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,524
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000066
Número CAS: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN: 3334
ADR: 9,