Print…
4-Bromoresorcinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Bromobenzene-1,3-diol
107430050 107430250
ACRO107430050EA 89.1 EUR
ACRO107430050 ACRO107430250
4-Bromoresorcinol 98%
4-Bromoresorcinol
Fórmula: C₆H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 150 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 99…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002272
Número CAS: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8
Encomendar
Appearance Beige to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.0002 meq/g
Ethanol (limit about 0.05%) Passes test
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)