Print…
4-bromofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B75808-100G B75808-500G B75808-5G
SIALB75808-100GEA 56.9 EUR
SIALB75808-100G SIALB75808-500G SIALB75808-5G
4-bromofenol, Sigma-Aldrich®
4-bromofenol
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 236 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: ∼1,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002313
Número CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413