Print…
4-bromofenol, pó cristalino
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0215489083 0215489090 0215489080
ICNA0215489083EA 160 EUR
ICNA0215489083 ICNA0215489090 ICNA0215489080
4-bromofenol, pó cristalino
4-bromofenol
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 235…236 °C
Ponto de Fusão: 64…68 °C
Densidade: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002313
Número CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413