Print…
3-Bromophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
101079-100G 101079-10G 101079-25G
SIAL101079-100GEA 414 EUR
SIAL101079-100G SIAL101079-10G SIAL101079-25G
3-Bromophenol, Sigma-Aldrich®
3-Bromophenol
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 236 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Densidade: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002253
Número CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413