Print…
2,6-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252018-10G 252018-1G
SIAL252018-10GEA 252 EUR
SIAL252018-10G SIAL252018-1G
2,6-Dibromophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002152
Número CAS: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III