Print…
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
385260050 385260250
ACRO385260050EA 39.5 EUR
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈BrNO₃
Ponto de ebulição: 140…145 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 39 °C
Número MDL : MFCD07783648
Número CAS: 13831-59-9
Encomendar
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %