3-Bromophenetole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Bromophenyl ethyl ether, 1-Bromo-3-ethoxybenzene
B21418.09
B21418.18
B21418.09EA
60.7
EUR
B21418.09
B21418.18
3-Bromophenetole ≥98%
3-Bromophenetole
Purity: 98%
CAS No.: 2655-84-7
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Flash Point: 83°(182°F)
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 231°
MDL No.: MFCD00274287
Fórmula:
C₈H₉BrO Ponto de ebulição: 231 °C Densidade: 1,41 Ponto de Inflamação: 83 °C (182 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00274287 Número CAS: 2655-84-7 EINECS: 220-186-9 |