Print…
2-Bromoanisole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
159239-100G 159239-25G
SIAL159239-100GEA 171 EUR
SIAL159239-100G SIAL159239-25G
2-Bromoanisole, Sigma-Aldrich®
2-Bromoanisole
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 223 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000064
Número CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9,III