2,6-Dibromo-4-nitrophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12916.14
A12916.22
A12916.30
A12916.14EA
52.7
EUR
A12916.14
A12916.22
A12916.30
2,6-Dibromo-4-nitrophenol ≥98%
2,6-Dibromo-4-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 99-28-5
Molecular Formula: C6H3Br2NO3
Formula Weight: 296.90
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 1245050
Fórmula:
C₆H₃Br₂NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007334 Número CAS: 99-28-5 EINECS: 202-744-3 |