Print…
1-Bromo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Bromonitrobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
167150-25G 167150-5G
SIAL167150-25GEA 107 EUR
SIAL167150-25G SIAL167150-5G
1-Bromo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Densidade: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007280
Número CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III