Print…
3-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
180025-100G 180025-25G
SIAL180025-100GEA 251 EUR
SIAL180025-100G SIAL180025-25G
3-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
3-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007757
Número CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III