Print…
4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L11101.06 L11101.14
L11101.06EA 71.2 EUR
L11101.06 L11101.14
4-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
4-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 1985-12-2 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 144-145°/5mm Beilstein Reference: 878549 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004808
Fórmula: C₇H₄BrNS
Ponto de ebulição: 144…145 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004808
Número CAS: 1985-12-2
ADR: 8,III