Print…
3-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3-isothiocyanatobenzene
L09871.06 L09871.14
L09871.06EA 69 EUR
L09871.06 L09871.14
3-Bromophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 2131-59-1 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6850 Odour: Pungent Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 2081173 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004803
Fórmula: C₇H₄BrNS
Peso Molecular: 214.09 g/mol
Ponto de ebulição: 255…256 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004803
Número CAS: 2131-59-1
UN: 2922
ADR: 8 III