4-Bromophenyl isocyanate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Bromo-4-isocyanatobenzene
L10834.06
L10834.14
L10834.06EA
56.7
EUR
L10834.06
L10834.14
4-Bromophenyl isocyanate ≥99%
4-Bromophenyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 2493-02-9
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Pungent
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 157-158°/14mm
Beilstein Reference: 508203
Merck Reference: 14,1430
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002022
Fórmula:
C₇H₄BrNO Peso Molecular: 198.02 g/mol Ponto de ebulição: 157…158 °C (14 mmHg) Ponto de Fusão: 39…42 °C Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) |
Número MDL :
MFCD00002022 Número CAS: 2493-02-9 EINECS: 219-662-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01415 |