Print…
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
314130050 314130010
ACRO314130050EA 85 EUR
ACRO314130050 ACRO314130010
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₄BrNO
Peso Molecular: 198.02 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.586 g/cm³
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002014
Número CAS: 23138-55-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %