2-Bromophenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Bromo-2-isocyanatobenzene
L12521.03
L12521.06
L12521.14
L12521.03EA
65.7
EUR
L12521.03
L12521.06
L12521.14
2-Bromophenyl isocyanate ≥97%
2-Bromophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 1592-00-3
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5850
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-92°/5mm
Beilstein Reference: 3588447
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00001995
Fórmula:
C₇H₄BrNO Peso Molecular: 198.02 g/mol Ponto de ebulição: 91…92 °C (5 mmHg) Densidade: 1.607 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) |
Número MDL :
MFCD00001995 Número CAS: 1592-00-3 UN: 2206 ADR: 6.1 II |