Print…
4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10854.22 A10854.14
A10854.22EA 88.4 EUR
A10854.22 A10854.14
4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Purity: 98+% CAS No.: 586-77-6 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2206155 MDL No.: MFCD00000093
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 263…265 °C
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Densidade: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000093
Número CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III