3-Bromo-5-iodobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A17076.14
A17076.06
A17076.22
A17076.14EA
220
EUR
A17076.14
A17076.06
A17076.22
3-Bromo-5-iodobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 188815-32-9
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 3240837
Fórmula:
C₇H₄BrIO₂ Ponto de Fusão: 218…221 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191851 Número CAS: 188815-32-9 |