Print…
1-Bromo-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-iodobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
238090-25G 238090-5G
SIAL238090-25GEA 214 EUR
SIAL238090-25G SIAL238090-5G
1-Bromo-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001051
Número CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7