5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
B23853.03
B23853.14
B23853.03EA
29.5
EUR
B23853.03
B23853.14
5-Bromo-2,3-difluorophenol ≥97%
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 186590-26-1
Molecular Formula: C6H3BrF2O
Formula Weight: 208.99
Refractive Index: 1.5380
Beilstein Reference: 8831044
Fórmula:
C₆H₃BrF₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631350 Número CAS: 186590-26-1 |