Print…
2-Bromo-3,5-difluorophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26203.03 H26203.06
H26203.03EA 54.9 EUR
H26203.03 H26203.06
2-Bromo-3,5-difluorophenol ≥98%
2-Bromo-3,5-difluorophenol
Purity: 98% CAS No.: 325486-43-9 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.529
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861127
Número CAS: 325486-43-9
EINECS: None